Print…
2',6'-Difluoropropiophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2882-10G PC2882-1G PC2882-5G
APOSPC2882-10GEA 69.6 EUR
APOSPC2882-10G APOSPC2882-1G APOSPC2882-5G
2',6'-Difluoropropiophenone
2',6'-Difluoropropiophenone
Fórmula: C₉H₈F₂O
Ponto de ebulição: 70…71 °C/4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015506
Número CAS: 85068-31-1
EINECS: 285-293-5