Print…
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 62.5 EUR
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
2',4'-Difluoropropiophenone
Fórmula: C₉H₈F₂O
Ponto de ebulição: 51…52 °C/2mmHg
Densidade: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015507
Número CAS: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4