Print…
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2878-25G PC2878-5G
APOSPC2878-25GEA 0 EUR
APOSPC2878-25G APOSPC2878-5G
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
1,3-Difluoro-2-propanol
Fórmula: C₃H₆F₂O
Ponto de ebulição: 127 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000452
Número CAS: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
UN: 1987
ADR: 3,III