Print…
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2877-25G PC2877-5G
APOSPC2877-25GEA 669 EUR
APOSPC2877-25G APOSPC2877-5G
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₂NO₃
Ponto de Fusão: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082911
Número CAS: 6954-64-9