Print…
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2876-1G PC2876-25G PC2876-5G
APOSPC2876-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2876-1G APOSPC2876-25G APOSPC2876-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea
Fórmula: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Ponto de Fusão: 164…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041150
Número CAS: 175277-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III