Print…
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 0 EUR
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃F₂NO
Ponto de ebulição: 164 °C
Densidade: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065711
Número CAS: 42601-04-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III