Print…
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 0 EUR
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃F₂NO
Ponto de ebulição: 60 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 22…25 °C
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001998
Número CAS: 65295-69-4
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II