Print…
2,5-Difluorophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2875I-1G PC2875I-5G
APOSPC2875I-1GEA 0 EUR
APOSPC2875I-1G APOSPC2875I-5G
2,5-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃F₂NO
Ponto de ebulição: 78 °C/33mmHg
Densidade: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013843
Número CAS: 39718-32-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II