Print…
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2875H-100G PC2875H-25G PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA 0 EUR
APOSPC2875H-100G APOSPC2875H-25G APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃F₂NO
Ponto de ebulição: 42 °C
Densidade: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001997
Número CAS: 59025-55-7
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III