Print…
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2874G-1G PC2874G-5G PC2874G-10G
APOSPC2874G-1GEA 72.5 EUR
APOSPC2874G-1G APOSPC2874G-5G APOSPC2874G-10G
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061301
Número CAS: 236754-62-4