Print…
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 184 EUR
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061278
Número CAS: 122376-76-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III