Print…
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2874EK-100G PC2874EK-25G PC2874EK-5G
APOSPC2874EK-100GEA 0 EUR
APOSPC2874EK-100G APOSPC2874EK-25G APOSPC2874EK-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Ponto de ebulição: 110 °C/13mmHg
Densidade: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009974
Número CAS: 658-99-1
EINECS: 211-528-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III