Print…
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EJ-25G PC2874EJ-5G PC2874EJ-100G
APOSPC2874EJ-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2874EJ-25G APOSPC2874EJ-5G APOSPC2874EJ-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Ponto de ebulição: 109 °C/27mmHg
Densidade: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009973
Número CAS: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 1993
ADR: 3,III