Print…
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Difluorophenylacetonitrile, 2,5-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EH-25G PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA 24.8 EUR
APOSPC2874EH-25G APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Ponto de ebulição: 90 °C/5mmHg
Densidade: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009972
Número CAS: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III