Print…
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2874EG-25G PC2874EG-5G PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA 0 EUR
APOSPC2874EG-25G APOSPC2874EG-5G APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Ponto de ebulição: 98 °C/10mmHg
Densidade: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009971
Número CAS: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III