Print…
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
PC2874EF-25G PC2874EF-5G PC2874EF-100G
APOSPC2874EF-25GEA 72.5 EUR
APOSPC2874EF-25G APOSPC2874EF-5G APOSPC2874EF-100G
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061277
Número CAS: 145689-34-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III