Print…
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2874EC-100G PC2874EC-25G PC2874EC-5G
APOSPC2874EC-100GEA 0 EUR
APOSPC2874EC-100G APOSPC2874EC-25G APOSPC2874EC-5G
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010316
Número CAS: 105184-38-1