Print…
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874E-100G PC2874E-25G PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA 143 EUR
APOSPC2874E-100G APOSPC2874E-25G APOSPC2874E-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010002
Número CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2