Print…
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2874D-25G PC2874D-5G PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA 0 EUR
APOSPC2874D-25G APOSPC2874D-5G APOSPC2874D-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010001
Número CAS: 85068-28-6