Print…
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2874C-25G PC2874C-5G
APOSPC2874C-25GEA 0 EUR
APOSPC2874C-25G APOSPC2874C-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 123…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010000
Número CAS: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8