Print…
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874B-1G PC2874B-25G PC2874B-5G
APOSPC2874B-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2874B-1G APOSPC2874B-25G APOSPC2874B-5G
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 115…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009999
Número CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4