Print…
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2874A-100G PC2874A-25G PC2874A-5G
APOSPC2874A-100GEA 0 EUR
APOSPC2874A-100G APOSPC2874A-25G APOSPC2874A-5G
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040968
Número CAS: 145689-41-4
EINECS: 279-709-4