Print…
3,5-Difluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2872-100G PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA 256 EUR
APOSPC2872-100G APOSPC2872-25G
3,5-Difluorophenol 98%
3,5-Difluorophenol
Fórmula: C₆H₄F₂O
Ponto de ebulição: 65…68 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002255
Número CAS: 2713-34-0
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II