Print…
3,4-Difluorophenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2871-100G PC2871-25G PC2871-5G
APOSPC2871-100GEA 0 EUR
APOSPC2871-100G APOSPC2871-25G APOSPC2871-5G
3,4-Difluorophenol 99%
3,4-Difluorophenol
Fórmula: C₆H₄F₂O
Ponto de ebulição: 84…86 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010315
Número CAS: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III