Print…
2,6-Difluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 224 EUR
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorophenol 98%
2,6-Difluorophenol
Fórmula: C₆H₄F₂O
Ponto de ebulição: 59…61 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Densidade: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002158
Número CAS: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III