Print…
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2868-1G PC2868-5G
APOSPC2868-1GEA 132 EUR
APOSPC2868-1G APOSPC2868-5G
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
5-Fluoro-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇FO₂
Ponto de Fusão: 213…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 573-04-6