Print…
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2863-25G PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2863-25G APOSPC2863-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂F₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042254
Número CAS: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III