Print…
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2862-100G PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA 0 EUR
APOSPC2862-100G APOSPC2862-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Ponto de ebulição: 76…80 °C/11mmHg
Densidade: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007198
Número CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2