Print…
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2860-100G PC2860-50G
APOSPC2860-100GEA 0 EUR
APOSPC2860-100G APOSPC2860-50G
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Ponto de ebulição: 206…207 °C
Densidade: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007054
Número CAS: 364-74-9
EINECS: 206-663-4