Print…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2854-5G PC2854-1G
APOSPC2854-5GEA 404 EUR
APOSPC2854-5G APOSPC2854-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃N
Peso Molecular: 250.0153 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741382
Número CAS: 914637-35-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III