Print…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2853-1G PC2853-250MG PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA 0 EUR
APOSPC2853-1G APOSPC2853-250MG APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08741381
Número CAS: 58458-11-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III