Print…
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 0 EUR
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 110…111 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 18…19 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03412242
Número CAS: 437-86-5