Print…
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
PC2850-500G PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA 40.6 EUR
APOSPC2850-500G APOSPC2850-1KG
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Peso Molecular: 159.09 g/mol
Ponto de ebulição: 203…204 °C
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 1.451 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007050
Número CAS: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III