Print…
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 184 EUR
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄F₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034058
Número CAS: 364-30-7