Print…
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2849-25G PC2849-5G
APOSPC2849-25GEA 503 EUR
APOSPC2849-25G APOSPC2849-5G
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-N-methylaniline
Fórmula: C₇H₇F₂N
Ponto de ebulição: 94…96 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042472
Número CAS: 138564-16-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III