Print…
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 180 EUR
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₈F₂O
Peso Molecular: 158.15 g/mol
Ponto de ebulição: 50…52 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042253
Número CAS: 1583-83-1
UN: 1993
ADR: 3 III