Print…
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
PC2847T-1G PC2847T-25G PC2847T-5G
APOSPC2847T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2847T-1G APOSPC2847T-25G APOSPC2847T-5G
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₇BrF₂O₂
Ponto de Fusão: 63…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052200
Número CAS: 141134-24-9
UN: 3261
ADR: 8 III