Print…
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC2847S-100G PC2847S-25G PC2847S-5G
APOSPC2847S-100GEA 195 EUR
APOSPC2847S-100G APOSPC2847S-25G APOSPC2847S-5G
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅F₂NO₃
Peso Molecular: 189.12 g/mol
Ponto de ebulição: 108…110 °C/1.5mmHg
Ponto de Fusão: 33…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085009
Número CAS: 1544-86-1