Print…
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 404 EUR
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅F₂NO₃
Peso Molecular: 189.12 g/mol
Ponto de ebulição: 73…75 °C/0.3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221470
Número CAS: 22225-77-0