Print…
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 0 EUR
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Ponto de ebulição: 85…87 °C/15mmHg
Densidade: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221468
Número CAS: 175278-33-8