Print…
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 53.8 EUR
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂NO
Peso Molecular: 169.1282 g/mol
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00085006
Número CAS: 90446-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III