Print…
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2847K-5G PC2847K-1G
APOSPC2847K-5GEA 37.7 EUR
APOSPC2847K-5G APOSPC2847K-1G
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Peso Molecular: 188.13 g/mol
Ponto de Fusão: 165…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221454
Número CAS: 4837-20-1