Print…
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2847D-25G PC2847D-5G PC2847D-100G
APOSPC2847D-25GEA 72.5 EUR
APOSPC2847D-25G APOSPC2847D-5G APOSPC2847D-100G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de ebulição: 58…60 °C/0.5mmHg
Densidade: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042252
Número CAS: 73960-07-3