Print…
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2846E-5G PC2846E-100G PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2846E-5G APOSPC2846E-100G APOSPC2846E-25G
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₇F₂NO
Peso Molecular: 159.14 g/mol
Ponto de ebulição: 231 °C
Densidade: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00085005
Número CAS: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III