Print…
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2838-1G PC2838-5G
APOSPC2838-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2838-1G APOSPC2838-5G
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
cis-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Fórmula: C₄H₂F₆
Ponto de ebulição: 63 °C
Densidade: 1,778 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094205
Número CAS: 22819-47-2