Print…
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2832-1G PC2832-25G PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA 0 EUR
APOSPC2832-1G APOSPC2832-25G APOSPC2832-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrFO
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671769
Número CAS: 700381-18-6
UN: 3261
ADR: 8,III