Print…
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC28302-1G PC28302-250MG
APOSPC28302-1GEA 302 EUR
APOSPC28302-1G APOSPC28302-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Fórmula: C₇H₃ClF₃N₃
Número MDL : MFCD07778347
Número CAS: 109113-97-5