Print…
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
PC2830-5G PC2830-100G PC2830-25G
APOSPC2830-5GEA 33.5 EUR
APOSPC2830-5G APOSPC2830-100G APOSPC2830-25G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₃FN₂
Peso Molecular: 122.1 g/mol
Ponto de Fusão: 35…41 °C
Ponto de Inflamação: 98.9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741371
Número CAS: 327056-62-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III