Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC28260-1G PC28260-250MG
APOSPC28260-1GEA 522 EUR
APOSPC28260-1G APOSPC28260-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Fórmula: C₆H₃BrF₃NO
Peso Molecular: 241.995 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02691223
Número CAS: 76041-73-1