Print…
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28258-1G PC28258-25G PC28258-5G
APOSPC28258-1GEA 0 EUR
APOSPC28258-1G APOSPC28258-25G APOSPC28258-5G
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate 97%
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₂Br₂FNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037041
Número CAS: 76393-18-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III